Tlačiť
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5901-25G L5901-5G
SIALL5901-25GEA 1032.25 EUR
SIALL5901-25G SIALL5901-5G
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Mw: 272.34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007467
Číslo CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2