Tlačiť
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4632-25G L4632-50G L4632-5G
SIALL4632-25GEA 197.88 EUR
SIALL4632-25G SIALL4632-50G SIALL4632-5G
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Mw: 272.34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007467
Číslo CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2