Tlačiť
Dodecylsíran lithný ≥99%, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0782-100GEA 314.48 EUR
0782-100G 0782-25G
Dodecylsíran lithný ≥99%, high purity
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007467
Číslo CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%