Dodecylsíran lithný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16005.06
A16005.14
A16005.22
A16005.06EA
46.13
EUR
A16005.06
A16005.14
A16005.22
Dodecylsíran lithný ≥98%
Dodecylsíran lithný
Purity: 98%
CAS No.: 2044-56-6
Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li
Formula Weight: 272.33
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007467
Vzorec:
C₁₂H₂₅LiO₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007467 Číslo CAS: 2044-56-6 EINECS: 218-058-2 ADR: 4.1,III |