Tlačiť
Dodecylsíran lithný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
413300250 413301000
ACRO413300250EA 164.06 EUR
ACRO413300250 ACRO413301000
Dodecylsíran lithný 99+%
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007467
Číslo CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %