Dibutyl sulphate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Di-n-butylsulphate
L12813.09
L12813.18
L12813.09EA
74.5
EUR
L12813.09
L12813.18
Dibutyl sulphate 95%
Dibutyl sulphate
Purity: 95%
CAS No.: 625-22-9
Molecular Formula: C8H18O4S
Formula Weight: 210.29
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 115-116°/6mm
MDL No.: MFCD00059420
Vzorec:
C₈H₁₈O₄S Mw: 210.29 Teplota varu: 115…116 °C (6 mmHg) Hustota: 1.060 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059420 Číslo CAS: 625-22-9 |