Tlačiť
Glycerin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
G7757-1GAEA 304.83 EUR
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
Glycerin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, reagent
Glycerin
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92.09
Teplota varu: 290 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Density 3.1 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)