Glycerin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
G7757-1GA
G7757-1L
G7757-20L
G7757-5L
G7757-1GAEA
304.83
EUR
G7757-1GA
G7757-1L
G7757-20L
G7757-5L
Glycerin 99,0 GC_ASSAY_METHOD, reagent
Glycerin
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Mw: 92.09 Teplota varu: 290 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 18 °C Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 160 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004722 Číslo CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Density | 3.1 (vs air) |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 1.0 % |
Sulfated ash | Max. 0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Vapor Pressure | <1 mmHg ( 20 °C) |