Tlačiť
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6279-1L G6279-500ML
SIALG6279-1LEA 200.96 EUR
SIALG6279-1L SIALG6279-500ML
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18,6 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM