Tlačiť
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H11807-1KG H11807-500G
SIALH11807-1KGEA 93.46 EUR
SIALH11807-1KG SIALH11807-500G
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002985
Číslo CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709