Tlačiť
1,6-Hexanediol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
120650010 120650025 120650100
ACRO120650010EA 98.28 EUR
ACRO120650010 ACRO120650025 ACRO120650100
1,6-Hexanediol 97%
1,6-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota varu: 253…260 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002985
Číslo CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %