Tlačiť
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D221309-100G D221309-25G
SIALD221309-100GEA 132.37 EUR
SIALD221309-100G SIALD221309-25G
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecanediol
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78…79 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004755
Číslo CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9