Tlačiť
1,12-Dodecanediol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 36.02 EUR
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanediol 98%
1,12-Dodecanediol
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂
Teplota varu: 324 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 79…81 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004755
Číslo CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %