2,3-Dimerkapto-1-propanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 59-52-9
Molecular Formula: C3H8OS2
Formula Weight: 124.22
Flash Point:
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Vzorec:
C₃H₈OS₂ Teplota varu: 120 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 77 °C Hustota: 1,244 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004864 Číslo CAS: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 OSN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3209 |