Tlačiť
2-Merkaptoethanol ≥99% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
0482-100MLEA 70.6 EUR
0482-100ML 0482-250ML
2-Merkaptoethanol ≥99% for biotechnology
2-Merkaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
Teplota varu: 157 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004890
Číslo CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
OSN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%