Tlačiť
Triizopropanolát hlinitý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
22982.14 22982.22
22982.14EA 170.88 EUR
22982.14 22982.22
Triizopropanolát hlinitý ≥99.99% (metals basis)
Triizopropanolát hlinitý
Purity: 99.99+% CAS No.: 555-31-7 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 204.25 Physical Form: Powder Density: 1.035 Refractive Index: 1.0346 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 131-135° Boiling Point: 135°/10mm Merck Reference: 14,347 UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00008870
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Mw: 204.25
Teplota varu: 135 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 131…135 °C
Hustota: 1.035
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008870
Číslo CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
OSN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,347