Tlačiť
Triizopropanolát hlinitý 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 106.7 EUR
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Triizopropanolát hlinitý 99.99% (trace metals basis)
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Mw: 204.25
Teplota varu: 125…130 °C (38 mmHg)
Teplota tavenia: 129…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008870
Číslo CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
OSN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm