Tlačiť
Triizopropanolát hlinitý 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 88.65 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Triizopropanolát hlinitý 98%
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Mw: 204.25
Teplota varu: 125…130 °C (38 mmHg)
Teplota tavenia: 129…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008870
Číslo CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
OSN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %