Tlačiť
Methoxid sodný 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 31.48 EUR
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Methoxid sodný 98
Methoxid sodný
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Vzorec: CH₃NaO
Mw: 54.02
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1431
ADR: 4.2 II