Tlačiť
Methoxid sodný, anhydrous, powder, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 35.65 EUR
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Methoxid sodný, anhydrous, powder, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Mw: 54.02
Teplota tavenia: 126 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1431
ADR: 4.2 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %