Tlačiť
Potassium methanolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium methoxide, Potassium methylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
292788-250G 292788-5G
SIAL292788-250GEA 164.06 EUR
SIAL292788-250G SIAL292788-5G
Potassium methanolate, Sigma-Aldrich®
Potassium methanolate
Vzorec: CH₃KO
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00012416
Číslo CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
OSN: 3206
ADR: 4.2,II