Potassium methanolate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14261.18
14261.30
14261.18EA
57.76
EUR
14261.18
14261.30
Potassium methanolate ≥90%
Potassium methanolate
Purity: 90+%
CAS No.: 865-33-8
Molecular Formula: CH3KO
Formula Weight: 70.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012416
Vzorec:
CH₃KO Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012416 Číslo CAS: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 OSN: 3206 ADR: 4.2,II |