Tlačiť
Potassium-tert-butoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
156671-500G 156671-5G
SIAL156671-500GEA 196.15 EUR
SIAL156671-500G SIAL156671-5G
Potassium-tert-butoxide, Sigma-Aldrich®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Teplota tavenia: 256…258 °C
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
OSN: 3206
ADR: 4.2,II