Tlačiť
Potassium-tert-butoxide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Terc-butanolát draselný
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04918.0100 8.04918.0250
8.04918.0100EA 63.29 EUR
8.04918.0100 8.04918.0250
Potassium-tert-butoxide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Mw: 112.21
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
OSN: 2921
ADR: 8 (4.1) I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 220 °C (1 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.07 hPa (180 °C)
Density 0.978 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 360 °C