Potassium-tert-butoxide 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Terc-butanolát draselný
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
A13947.30EA
106.15
EUR
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
Potassium-tert-butoxide 97
Potassium-tert-butoxide
Purity: 97%
CAS No.: 865-47-4
Molecular Formula: C4H9KO
Formula Weight: 112.22
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3556712
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012162
Vzorec:
C₄H₉KO Mw: 112.21 Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012162 Číslo CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 OSN: 3206 ADR: 4.2 II |