Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Terc-butanolát draselný
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 48.87 EUR
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
Potassium-tert-butoxide 98+%, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Mw: 112.21
Teplota tavenia: 240…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
OSN: 3206
ADR: 4.2 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %