Tlačiť
Methanol 99,9, PESTINORM® GC_purge_trap
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83967.320EA 282.4 EUR
83967.320 83967.290
Methanol 99,9, PESTINORM® GC_purge_trap
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32.04
Teplota varu: 64.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Water Max. 0.1 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
2-Butanone (GC/MS) Max. 0.5 ppm
Volatile impurities (GC/MS) Passes test