Tlačiť
E/E Untaxed 96 v/v, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
24106-2.5L 24106-4X2.5L
24106-2.5LEA 0 EUR
24106-2.5L 24106-4X2.5L
E/E Untaxed 96 v/v, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Ethanol
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur.
  • Untaxed
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78…79 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Identity A complying
Identity B complying
Boiling range 78 - 79 °C
Vapor Density 1.59 (vs air)
Density (D 20/20) 0.805 - 0.812
Water (Karl Fischer) 4.8 - 7.4 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Acidity or alkalinity complying
Methanol (GC) Max. 200 Vol.ppm
Volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying
UV-absorption complying
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Refractive Index n20/D 1.3600 (lit.)