Tlačiť
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
MQ200
I9516-25ML I9516-4X25ML I9516-500ML
SIALI9516-25MLEA 43.26 EUR
SIALI9516-25ML SIALI9516-4X25ML SIALI9516-500ML
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60.1
Teplota varu: 82
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM