Tlačiť
2-Propanol ≥99.5%, Laboratory Reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
109827-2.5L 109827-4X2.5L
109827-2.5LEA 169.27 EUR
109827-2.5L 109827-4X2.5L
2-Propanol ≥99.5%, Laboratory Reagent
2-Propanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635639
RTECS Number: NT8050000
UNSPSC Code: 12191601
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Teplota varu: 77…83 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Autoignition Temperature 750 °F
Vapor Density 2.1 (vs air)
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)