Tlačiť
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205605-1KG W205605-20KG W205605-4KG W205605-8KG W205605-SAMPLE
SIALW205605-1KGEA 77.42 EUR
SIALW205605-1KG SIALW205605-20KG SIALW205605-4KG SIALW205605-8KG SIALW205605-SAMPLE
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Teplota varu: 137,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –79 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002977
Číslo CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM