Tlačiť
1-Hexanol 98%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
H13303-1L H13303-2.5L
H13303-1LEA 59.37 EUR
H13303-1L H13303-2.5L
1-Hexanol 98%, Reagent Grade
1-Hexanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Teplota varu: 11,8 %(V)
Teplota tavenia: -52 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002982
Číslo CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
OSN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 97.5 %
APHA Max. 20
Vapor Density 4.5 (vs air)