Tlačiť
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Heptyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H2805-1L H2805-2.5L H2805-250ML
SIALH2805-1LEA 106.3 EUR
SIALH2805-1L SIALH2805-2.5L SIALH2805-250ML
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Teplota varu: 176 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002986
Číslo CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681