Tlačiť
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W236500-1KG-K W236500-20KG-K W236500-8KG-K
SIALW236500-1KG-KEA 86.24 EUR
SIALW236500-1KG-K SIALW236500-20KG-K SIALW236500-8KG-K
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004747
Číslo CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875