Tlačiť
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
81942-1L 81942-250ML
SIAL81942-1LEA 90.25 EUR
SIAL81942-1L SIAL81942-250ML
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny propiónové
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009303
Číslo CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
OSN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011