Anhydrid kyseliny propiónové ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12955.0B
A12955.0I
A12955.22
A12955.30
A12955.36
A12955.0BEA
92.93
EUR
A12955.0B
A12955.0I
A12955.22
A12955.30
A12955.36
Anhydrid kyseliny propiónové ≥97%
Anhydrid kyseliny propiónové
Purity: 97%
CAS No.: 123-62-6
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 63°(145°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4040
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -45°
Boiling Point: 166-168°
Beilstein Reference: 507066
Merck Reference: 14,7826
UN No.: 2496
MDL No.: MFCD00009303
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Mw: 130.14 Teplota varu: 166…168 °C Teplota tavenia: –45 °C Hustota: 1.012 Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009303 Číslo CAS: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 OSN: 2496 ADR: 8 III Merck Index: 12,08011 |