Tlačiť
Anhydrid kyseliny propiónové 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 100.54 EUR
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Anhydrid kyseliny propiónové 99%
Anhydrid kyseliny propiónové
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Mw: 130.14
Teplota varu: 167
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.015 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009303
Číslo CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
OSN: 2496
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08011
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA