Caproic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 2051-49-2
Molecular Formula: C12H22O3
Formula Weight: 214.31
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Unpleasant
Melting Point: -40°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1776561
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009509
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₃ Teplota varu: 246…248 °C Teplota tavenia: –40 °C Hustota: 0,928 Teplota vzplanutia: 128 °C (262 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009509 Číslo CAS: 2051-49-2 EINECS: 218-121-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |