Tlačiť
Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetyl oxide, Acetyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
242845-100G 242845-1KG 242845-5G
SIAL242845-100GEA 26.16 EUR
SIAL242845-100G SIAL242845-1KG SIAL242845-5G
Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny octové
Vzorec: (CH₃CO)₂O
Mw: 102.09
Teplota varu: 139.9
Teplota tavenia: –73 °C
Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008705
Číslo CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
OSN: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM