Tlačiť
Anhydrid kyseliny octové
Dodávateľ: Cayman Chemical
Nebezpečí
400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 19.7 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Anhydrid kyseliny octové
Anhydrid kyseliny octové
Vzorec: (CH₃CO)₂O
Teplota varu: 139,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –73 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008705
Číslo CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
OSN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM