Anhydrid kyseliny octové 97+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
36292.AP
36292.K3
36292.AE
36292.APEA
104.15
EUR
36292.AP
36292.K3
36292.AE
Anhydrid kyseliny octové 97+% ACS
Anhydrid kyseliny octové
Purity: 97+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.082
Refractive Index: 1.3900
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Vzorec:
(CH₃CO)₂O Mw: 102.09 Teplota varu: 138…140 °C Teplota tavenia: –73 °C Hustota: 1.082 Teplota vzplanutia: 49 °C (120 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008705 Číslo CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 OSN: 1715 ADR: 8 II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 14,56 |