Tlačiť
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103551-1L B103551-500ML
SIALB103551-1LEA 100.28 EUR
SIALB103551-1L SIALB103551-500ML
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny butanové
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Teplota varu: 198 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –73 °C
Hustota: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009389
Číslo CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
OSN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594