Glutaric anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Vzorec:
C₅H₆O₃ Teplota varu: 291 °C Teplota tavenia: 52…57 °C Hustota: 1,411 Teplota vzplanutia: 178 °C (352 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006679 Číslo CAS: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |