Tlačiť
Glutaric anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 33.17 EUR
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Vzorec: C₅H₆O₃
Mw: 114.1
Teplota varu: 290 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 46…57 °C
Teplota vzplanutia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006679
Číslo CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure