Tlačiť
Bis(2-metoxyetyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
M-Clarity™ quality level = MQ100
281662-100ML 281662-1L 281662-2L
SIAL281662-100MLEA 190.93 EUR
SIAL281662-100ML SIAL281662-1L SIAL281662-2L
Bis(2-metoxyetyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Mw: 134.18
Teplota varu: 162
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008503
Číslo CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
OSN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187