Tlačiť
Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 54.15 EUR
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Vzorec: C₁₂H₂₆O₃
Teplota varu: 256 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009459
Číslo CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C