Tlačiť
Formaldehyde diethyl acetal stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 40.46 EUR
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldehyde diethyl acetal stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 88
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0.8319 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009246
Číslo CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
OSN: 2373
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C