Tlačiť
1,2-Dimetoxyethan ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
A12986.AEEA 34.7 EUR
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
1,2-Dimetoxyethan ≥99% stabilised
1,2-Dimetoxyethan
Stabilized with BHT
Purity: 99+% CAS No.: 110-71-4 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.3800 Odour: Ether-like Melting Point: -69° Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1209237 Merck Reference: 14,3224 UN No.: 2252 MDL No.: MFCD00008502
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 84…86 °C
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 0,867
Teplota vzplanutia: –6 °C (21 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008502
Číslo CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
OSN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3224