Tlačiť
1,2-Dimetoxyethan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
610351000 610350010
610351000.EA 125.95 EUR
610351000. 610350010.
1,2-Dimetoxyethan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
1,2-Dimetoxyethan
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008502
Číslo CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
OSN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %