Diethylenglykol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
AB115885.0250
A14728.0CEA
288.01
EUR
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
ABCRAB115885.0250
Diethylenglykol ≥99%
Diethylenglykol
Purity: 99%
CAS No.: 111-46-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 143°(289°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -10°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 969209
Merck Reference: 14,3119
MDL No.: MFCD00002882
Vzorec:
C₄H₁₀O₃ Teplota varu: 245…246 °C Teplota tavenia: –10 °C Hustota: 1,118 Teplota vzplanutia: 143 °C (289 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002882 Číslo CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 14,3119 |