Tlačiť
3-Methoxy-1-butanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
125790010 125791000
ACRO125790010EA 96.27 EUR
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Teplota varu: 161 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Číslo MDL: MFCD00002931
Číslo CAS: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %